Learn More
Acrivastine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498776
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16498776 100 mg -
16448708 10 mg 10 Milligramm
16444607 50 mg -
3 options
Artikelnummer. 16498776
Marke: Medchem Express HYB1510
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Acrivastine (BW825C) is a short acting histamine 1 receptor antagonist for the treatment of allergic rhinitis.
Acrivastine (BW825C) is a short acting histamine 1 receptor antagonist for the treatment of allergic rhinitis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrivastine
CAS 87848-99-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H24N2O2
Menge 100 mg
Synonym BW825C
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (143.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=NC(/C(C2=CC=C(C)C=C2)=C/CN3CCCC3)=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 348.44
Formelmasse 348.44
Reinheit (%) 99.37%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation