Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ 384-Well Filterplatten, 100 μl
AcroPrep™ 384-Well Filterplatten sind ideal für die Probenvorbereitung mit hohem Probenvolumen und hohem Durchsatz.
Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) 5086
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17104481
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inerten Polypropylen mit einem durchsichtigen Polystyrol-Deckel
  • Dieses Produkt ist ausschließlich für Forschungsanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Supor (PES)
Unsteril
Kurze Spitzen
Polypropylen
0,2 μm
10 St./Packung
80 μl