Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ 384-Well Filterplatten, 100 μl
AcroPrep™ 384-Well Filterplatten sind ideal für die Probenvorbereitung mit hohem Probenvolumen und hohem Durchsatz.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 5084
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inerten Polypropylen mit einem durchsichtigen Polystyrol-Deckel
- Dieses Produkt ist ausschließlich für Forschungsanwendungen
Spezifikation
Naturfarben | |
Supor (PES) | |
Unsteril | |
Lange Spitzen |
Polypropylen | |
1,2 μm | |
10 St./Packung | |
80 μl |