Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ 384-Well Filterplatten, 100 μl
AcroPrep™ 384-Well Filterplatten sind ideal für die Probenvorbereitung mit hohem Probenvolumen und hohem Durchsatz.
Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) 5085
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.77900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17194471
  • 745.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inerten Polypropylen mit einem durchsichtigen Polystyrol-Deckel
  • Dieses Produkt ist ausschließlich für Forschungsanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Supor (PES)
Unsteril
Kurze Spitzen
Polypropylen
1,2 μm
10 St./Packung
80 μl