Learn More
Pall AcroPrep™ Advance 96-Well Filterplatten für die Lysatklärung
Optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Verarbeitung mit größeren Volumen pro Well erfordern.
347.00 € - 466.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | Glasfaser (Borosilikatglas ohne Binder), Supor (PES) |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Gehäusematerial | Polypropylen-Gehäuse |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17184611
|
Pall
8075 |
350 μl | 3,0/0,2 μm |
457.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2023 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! |
17124611
|
Pall
8040 |
350 μl | 3,0/1,2 μm |
466.00 €
10 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
17144631
|
Pall
8175 |
1 mL | 3,0/0,2 μm |
349.00 €
5 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
17194631
|
Pall
8275 |
2 mL | 3,0/0,2 μm |
347.00 €
5 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Beschreibung
- Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inertem Polypropylen
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Glasfaser (Borosilikatglas ohne Binder), Supor (PES) | |
Unsteril | |
Polypropylen-Gehäuse |