Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid, ≥99 %, für die Biochemie, geeignet für die Elektrophorese
Catalog Number p-30065
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
79-06-1
C3H5NO
71.08
MFCD00008032
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide
6579
CHEBI:28619
prop-2-enamide
NC(=O)C=C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
79-06-1
C3H5NO
71.08
MFCD00008032
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide
6579
CHEBI:28619
prop-2-enamide
NC(=O)C=C
Acrylamid (CAS Nr. 79-06-1) ist eine organische Amidverbindung, die als Monomer bei der Synthese von Polyacrylamiden verwendet wird.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Acrylamid ist eine organische Amidverbindung, die hauptsächlich als Monomer bei der Synthese von Polyacrylamid verwendet wird
• Acrylamid wird in Lebensmitteln gebildet, die Kohlenhydrate enthalten, hauptsächlich wenn diese Lebensmittel gebraten, gegrillt oder gebacken werden.
Anwendungen
• In Laborexperimenten ist Acrylamid als Zwischenprodukt an chemischen Reaktionen bei der Herstellung von N-Methylacrylamid- und N-Butoxyacrylamid-Verbindungen beteiligt
• Für den molekularen Einsatz kann diese Verbindung als Träger verwendet werden und ist an der Ausfällung geringfügiger DNA-Mengen beteiligt
• In molekularen Experimenten wird es in der Gelelektrophorese, einschließlich Western-Blot und SDS-PAGE, verwendet, um Proteine und Makromoleküle auf Grundlage ihrer Größe und Ladung zu trennen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acrylamide
Namenshinweis 99+%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Acrylsäure 0.002% max.
Siedepunkt 125.0°C (25.0 mmHg)
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 82.0°C to 86.0°C
Leitfähigkeit 5 umhos (40% max. aqueous solution)
Dichte 1.1220g/mL
Farbe Weiß
pH 5.5 to 6.5 (10% soln., 0.1 M NaCl, 25°C)
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Flammpunkt 138°C
Strukturformel H2C=CHCONH2
Beilstein 02, 400
Merck Index 15, 120
Infrarotspektrum Echt
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 21.5g/L (30°C). Other solubilities: solubilities in g/100mL solvent (30°C):, methanol 155; ethanol 86.2; acetone 63.1;, ethyl acetate 12.6; chloroform 2.66;, benzene 0.346; heptane 0.0068, soluble in ether
Formelmasse 71.08
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.