Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid/Bisacrylamid 29:1, Pulver
Vorgemischtes Pulver zur Herstellung von Protein-DNA-Gelen
40.20 € - 204.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15443529
|
Thermo Scientific Chemicals
J60824.17 |
40 g |
40.20 €
40 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15453529
|
Thermo Scientific Chemicals
J60824.22 |
100 g |
73.60 €
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15463529
|
Thermo Scientific Chemicals
J60824.28 |
200 g |
204.00 €
200 Gramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Premixed powder is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenAcrylamid/Bisacrylamid 29:1, vorgemischtes Pulver wird zur Herstellung von Protein-DNA-Gelen verwendet. Es wird als DNA-Sequenziergele, Proteintrennung, verwendet. Sie werden auch zur Herstellung von Gelen unter Verwendung von Stammlösungen mit den gängigsten Vernetzungsverhältnissen verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei Raumtemperatur lagern.
RUO – Research Use Only