Learn More
Cole-Parmer™ Glove box dispenser
Click to view available options
Farbe:
Clear
Spezifikation
Produkttyp | Glove Dispenser |
Farbe | Clear |
Tiefe (metrisch) | 4 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 4 x 10 x 5.5 mm |
Breite (metrisch) | 10 mm |
Höhe (metrisch) | 5.5 mm |
Material | Acrylic |
No. of Compartments | 1 |
Enthält | Wall Mount Screw |
Menge | 1 Ea. |