Learn More
Deutsch Neumann™ Acrylnitril-Butadien-Stopper
Artikelnummer. 10014770
Ansicht ändern
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5mm
8mm
10,5mm
17mm
18mm
21mm
23mm
29mm
31mm
36mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (Metric) Bottom Packungsgröße
10014770 18mm 1 Stück
10491371 8mm -
10411104 23mm 1 Stück
10340671 21mm 1 Stück
10579412 29mm 1 Stück
10744094 17mm 1 Stück
10667762 36mm 1 Stück
10411001 5mm -
10761601 10,5mm 1 Stück
10606371 31mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10014770 Lieferant Deutsch Neumann™ Lieferanten-Nr. 1010318
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Härte 45 Shore A
Höhe (metrisch) 30mm
Farbe Schwarz
Diameter (Metric) Bottom 18mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 24mm
Material Acrylnitril-Butadien
Produkttyp Kegelförmiger Stopfen