Learn More
ACTA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen ACTA1
Konzentration 0.15 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16897424
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
17521-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16887424
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
17521-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is specific to the ACTA1. It does not cross-react with other actin isoforms.
The product encoded by this gene belongs to the actin family of proteins, which are highly conserved proteins that play a role in cell motility, structure and integrity. Alpha, beta and gamma actin isoforms have been identified, with alpha actins being a major constituent of the contractile apparatus, while beta and gamma actins are involved in the regulation of cell motility. This actin is an alpha actin that is found in skeletal muscle. Mutations in this gene cause nemaline myopathy type 3, congenital myopathy with excess of thin myofilaments, congenital myopathy with cores, and congenital myopathy with fiber-type disproportion, diseases that lead to muscle fiber defects.
Spezifikation
Spezifikation
ACTA1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P68133, P68134, P68136
11459, 29437, 58
Peptide
Primary
-20°C
ACTA1
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ACTA, ACTA1, ACTA1 skeletal Muscle Actin, ACTA1 skeletal Muscle Actin Specific, Actin, alpha skeletal muscle, Alpha actin 1, ASMA, CFTD, CFTD1, CFTDM, MPFD, NEM1, NEM2, NEM3, sarcomeric actin
Acta1
IgG
Antigen Affinity Chromatography