Learn More
Acteoside, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acteoside |
| CAS | 61276-17-3 |
| Summenformel | C29H36O15 |
| MDL-Nummer | MFCD00221751 |
| Menge | 100 mg |
| SMILES | O=C(O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](OCCC2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)/C=C/C4=CC=C(O)C(O)=C4 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 624.59 |
| Reinheit (%) | 98% |