Learn More
TOKU-E™ Actinomycin D ReadyMade™ Solution
Artikelnummer. 30044027
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30044027 10 x 1 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30044027 Lieferant TOKU-E™ Lieferanten-Nr. A22710x1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Actinomycin D ReadyMade™ Solution is provided as a filter-sterilized solution of Actinomycin D in DMSO.
  • CAS Number: 50-76-0
  • Molecular Formula: C62H86N12O16
  • Molecular Weight: 1255.42 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces sp.
  • Spectrum: Actinomycin D has an inhibitory effect on Gram-positive, Gram-negative bacteria and some fungi. However, its toxicity precludes its use for infectious diseases
  • Mechanism of Action: Actinomycin is a cyclic polypeptide-containing antibiotic that binds to DNA and inhibits RNA polymerase activity
As Actinomycin can bind DNA duplexes, it can also interfere with DNA replication, although other chemicals such as hydroxyurea are better suited for use in the laboratory as inhibitors of DNA synthesis. Actinomycin D and its fluorescent derivative,7-aminoactinomycin D (7-AAD), are used as stains in microscopy and flow cytometry applications. The affinity of these stains/compounds for GC-rich regions of DNA strands makes them excellent markers for DNA. 7-AAD binds to single stranded DNA; therefore, it is a useful tool in determining apoptosis and distinguishing between living and dead cells.
Spezifikation
CAS 50-76-0
Zertifizierung/Konformität Purity >95.0%
Chemischer Name oder Material Actinomycin D
Farbe Clear to Dark orange
Inhalt und Lagerung -20°C, Protect from light
Beschreibung Actinomycin ReadyMade™ Solution 2 mg/mL in DMSO, Sterile Filtered
Konzentration 2.0 to 2.1 mg/mL
Form Liquid
Produkttyp Antibiotic
Sterilität Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven None
Ohne Additive None
Zusammensetzung Liquid, 0.2% in Dimethyl Sulfoxide
Zur Verwendung mit (Anwendung) Microbiology, Plant Biology, Eucaryotic Cell Culture and Cancer Applications
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität 1 mL
Produktlinie ReadyMade™ Solutions
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95.0%
Menge 10 x 1 ml
Versandbedingung Ice Pack
Quelle Streptomyces sp.
Spezies Bacteria