Learn More
Cytiva ActiSM-Flüssigmedium
Artikelnummer. 15842962
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15842962 1000 mL 1000 Milliliter
15825261 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15842962 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH31040.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00 €
    86.80 € / 1000 Milliliter
    Sparen 74.20 €
    46% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein chemisch definiertes ADCF-Medium, das für eine ertragreiche Proteinproduktion optimiert ist. Für den Einsatz mit einem ActiPro Medium entwickelt.
  • Das HyClone ActiSM Zellkulturmedium wurde so formuliert, dass es bei der Verwendung von CHO-Zelllinien (Chinese Hamster Ovary) hohe Erträge an rekombinanten Proteinen in Zellkulturprozessen liefert.
  • Das Medium ist chemisch definiert, frei von tierischen Komponenten (ADCF) und für die Produktion von Proteinen mit hoher Ausbeute optimiert.
  • ActiPro-Medium enthält keine Wachstumsfaktoren (z. B. Insulin), Peptide, Hydrolysate, Phenolrot oder 2-Mercaptoethanol, wodurch die Konsistenz von Charge zu Charge gewährleistet wird.
  • ActiSM-Medium ist für die Verwendung mit dem HyClone ActiPro-Medium und den Supplementen Cell Boost™ 7a und Cell Boost 7b als Teil des ActiPro-Systems von Medien und Supplementen vorgesehen, die speziell auf Anpassung und Produktion ausgerichtet sind.
  • Das ActiPro System eignet sich für die allgemeine Biomanufacturierung mit CHO-Zelllinien wie CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 und CHO-S.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Sterilität Steril
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven Poloxamer 188
Ohne Additive Kein Glutamin
Menge 1000 mL
Format Flasche
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, fernab vom Licht