Learn More
Ansell ActivArmr™ 27-905 Nitrile-Coated Gloves with Ansell Grip™ Technology
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Beschreibung
- Ideal für anspruchsvolle Anwendungen dank der Kombination von drei Technologien: Ansell Grip™ Technologie, Fortix™ Technologie und Ripel™ Technologie
- Die einzigartige Nitrilformulierung von Ansell ist dank der patentierten Fortix™ Technologie jetzt haltbarer; dadurch wird die Beständigkeit gegen abrasive und scharfe Materialien verbessert
- Die Ansell Grip™ Technologie verbessert die Griffsicherheit in trockenen, nassen und öligen Umgebungen
- Die vollständige Ripel™ Beschichtung bietet eine hervorragende Barriere für Fett und Öl, ohne das Leder oder die Baumwolle zu beeinträchtigen
- Das weiche Polycotton-Innenfutter sorgt für ein kühles Tragegefühl an den Händen
- Die verlängerten Sicherheitsbündchen bieten auch Schutz für die Handgelenke
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 6 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Blau |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Spezifisch |
Größe | 10 |
Norm EN 388 | 4221C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Maschinen, Gerätebetrieb, Ölbohrungen und Wartungsarbeiten |
Farbe der Handschuhstulpe | Naturfarben |