Learn More
Aktivkohle, NORIT™ CN 1, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Activated charcoal,NORIT* CN 1 |
Namenshinweis | NORIT CN 1 |
Schmelzpunkt | 3652.0°C |
Farbe | Schwarz |
pH | 5.5 to 8 |
Verlust bei Trocknung | 15% max. |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 500 g |
Merck Index | 15, 1807 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Activated charcoal
- Achtung
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
- H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.