Learn More
Active Caspase-3 Rabbit, PE, Clone: C92-605, BD
Rabbit Monoclonal Antibody
228.00 € - 431.00 €
Spezifikation
Antigen Active Caspase-3
Klon C92-605
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15140416
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
561011
25 Tests Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15866398
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
550821
100 Tests Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The caspase family of cysteine proteases plays a key role in apoptosis and inflammation. Caspase-3 is a key protease that is activated during the early stages of apoptosis and, like other members of the caspase family, is synthesized as an inactive pro-enzyme that is processed in cells undergoing apoptosis by self-proteolysis and/or cleavage by another protease. The processed forms of caspases consist of large (17-22 kDa) and small (10-12 kDa) subunits which associate to form an active enzyme. Active caspase-3, a marker for cells undergoing apoptosis, consists of a heterodimer of 17 and 12 kDa subunits which is derived from the 32 kDa pro-enzyme. Active caspase-3 proteolytically cleaves and activates other caspases, as well as relevant targets in the cytoplasm, e.g., D4-GDI and Bcl-2, and in the nucleus (e.g. PARP). This antibody has been reported to specifically recognize the active form of caspase-3 in human and mouse cells. It has not been reported to recognize the pro-enzyme form of caspase-3.
Spezifikation
Spezifikation
Active Caspase-3
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG
Affinity Purified
CPP32; Yama; Apopain
C92-605
Monoclonal
Rabbit
Human, Mouse
Human Active Caspase-3 Fragment
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.