Learn More
ACROBiosystems ActiveMax™ Human Flt-3 Ligand Protein, Tag Free
241.93 € - 3520.10 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAI26294
Molekulargewicht 18.0 kDa
Quelle ActiveMax™ Human Flt-3 Ligand, Tag Free (FLL-H5218) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 27 - Pro 185 (Accession # AAI26294).
Immunogen Thr 27 - Pro 185
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16427549
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
FLL-H5218-1MG
1 mg
3520.10 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15806777
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
FLL-H5218-20UG
20 μg
241.93 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15816777
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
FLL-H5218-50UG
50 μg
411.28 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
FMS-like tyrosine kinase 3 ligand (Flt-3 Ligand) is also known as FL, Flt3L and FLT3LG, is an α-helical cytokine that promotes the differentiation of multiple hematopoietic cell lineages. FLT3LG is expressed as a noncovalentlylinked dimer by T cells and bone marrow and thymic fibroblasts. Each 36 kDa chain carries approximately 12 kDa of N- and O- linked carbohydrates. FLT3LG is structurally homologous to stem cell factor (SCF) and colony stimulating facor 1 (CSF-1). FLT3LG acts as a growth factor that increases the number of immune cells by activating the hematopoietic progenitors. It also induces the mobilization of the hematopoietic progenitors and stem cells in vivo which may help the system to kill cancer cells. FLT3LG induces the expansion of monocytes and immature dendritic cells as well as early B cell lineage differentiation. FLT3LG cooperates with IL2, IL6, IL7, and IL15 to induce NK cell development and with IL3, IL7 and IL11 to induce terminal B cell maturation. Animal studies also show FLT3LG to reduce the severity of experimentally induced allergic inflammation. FLT3LG is crucial for steady-state pDC and cDC development. A lack of FLT3L results in low levels of DCs.
This protein carries no "e;tag"e;. The protein has a calculated MW of 18.0 kDa. The protein migrates as 25-30 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE).
Spezifikation
Spezifikation
AAI26294
ActiveMax™ Human Flt-3 Ligand, Tag Free (FLL-H5218) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 27 - Pro 185 (Accession # AAI26294).
-20°C
Flt-3 Ligand
Human
PBS, pH7.4
HEK293
ActiveMax™ Cytokines
18.0 kDa
Thr 27 - Pro 185
FLT3LG,FL,FLT3L,Flt3 ligand
Unconjugated
Tag Free
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE