Learn More
ADA, 0.2 M Pufferlösung, pH 6.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15402899
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15402899 100 mL 100 Milliliter
15412899 250 mL 250 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15402899
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60054.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7415-22-7
Summenformel C6H9N2NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 212.137
MDL-Nummer MFCD00065483
InChI-Schlüssel QCGKKVWCABJQQI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23679048
IUPAC-Name Natrium;2-[(2-Amino-2-Oxoethyl)-(Carboxymethyl)Aminoacetat
SMILES C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ADA buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 6.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL