Learn More
ADA, 0.2 M Pufferlösung, pH 6.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493869
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15493869
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61259.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7415-22-7
Summenformel C6H9N2NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 212.137
MDL-Nummer MFCD00065483
InChI-Schlüssel QCGKKVWCABJQQI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23679048
IUPAC-Name Natrium;2-[(2-Amino-2-Oxoethyl)-(Carboxymethyl)Aminoacetat
SMILES C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ADA buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0.2 M
pH 6.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL