Learn More
ADA, 0.2 M Pufferlösung, pH 6.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7042067
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15493869
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61259.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7415-22-7
Summenformel C6H9N2NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 212.137
MDL-Nummer MFCD00065483
InChI-Schlüssel QCGKKVWCABJQQI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23679048
IUPAC-Name Natrium;2-[(2-Amino-2-Oxoethyl)-(Carboxymethyl)Aminoacetat
SMILES C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ADA buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0.2 M
pH 6.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL