Learn More
Thermo Scientific Chemicals ADA, 99 %, für Biochemie
Artikelnummer. 10145140 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10145140
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 26239-55-4 | C6H10N2O5 | 190.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26239-55-4
Summenformel C6H10N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 190.155
MDL-Nummer MFCD00008031
InChI-Schlüssel QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid
PubChem CID 117765
ChEBI CHEBI:43960
IUPAC-Name 2-[(2-Amino-2-oxoethyl)-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Extinktion (9% soln. in 1 M NaOH), (9% soln. in 1 M NaOH) at 0nm, 0.08 max. at 300nm
Chemischer Name oder Material ADA
Extinktionsbedingungen (9% soln. in 1M NaOH)
Namenshinweis For biochemistry
Schmelzpunkt 219.0°C
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (110°C, 5 hrs)
Strukturformel H2NCOCH2N(CH2CO2H)2
Verpackung Glasflasche
Merck Index 15, 135
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, unlöslich in Benzol, Chloroform
Formelmasse 190.16
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie