Learn More
Thermo Scientific Chemicals ADA, 99 %, für Biochemie
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
Spezifikation
Spezifikation
| Extinktion | (9% soln. in 1 M NaOH), (9% soln. in 1 M NaOH) at 0nm, 0.08 max. at 300nm |
| Chemischer Name oder Material | ADA |
| Extinktionsbedingungen | (9% soln. in 1M NaOH) |
| Namenshinweis | For biochemistry |
| Schmelzpunkt | 219.0°C |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Feines Kristallpulver |
| Menge | 100 g |
| Mehr anzeigen |