Learn More
Adalimumab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
362.89 € - 2661.24 €
Spezifikation
Antigen | Adalimumab |
---|---|
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Wirtsspezies | Hybridoma |
Regulatorischer Status | RUO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16447149
|
ACROBiosystems
ADB-Y19-100UG |
100 μg |
362.89 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16457149
|
ACROBiosystems
ADB-Y19-1MG |
1 mg |
2661.24 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Adalimumab Monoclonal antibody specifically detects Adalimumab.Spezifikation
Adalimumab | |
Unconjugated | |
RUO | |
-20°C |
Monoclonal | |
Hybridoma | |
Primary |