Learn More
Thermo Scientific Chemicals AdapalIn
Artikelnummer. 16594414 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16594414 5 g 5 Gramm
16584414 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594414 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 464500050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106685-40-9 | C28H28O3 | 412.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106685-40-9
Summenformel C28H28O3
Molekulargewicht (g/mol) 412.53
InChI-Schlüssel LZCDAPDGXCYOEH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 6-[3-(Adamantan-1-yl)-4-Methoxyphenyl]Naphthalin-2-Carbonsäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adapalene
Schmelzpunkt 324.0°C
Menge 5 g
Formelmasse 412.53