Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 4880
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
Marke: Hettich™ 4841
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Adapter für Träger-Nr. 4880
- Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Rotoradapter | |
290 mL | |
137 mm | |
1 |
Hohe Kapazität | |
62 mm | |
Träger Nr. 4880 | |
1 |