Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 4880
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
Marke:  Hettich™ 4830
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10510893
  • 142.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Adapter für Träger-Nr. 4880
  • Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Rotoradapter
48 Mikroliter- oder 24x 1,1 bis 4,0 ml-Röhrchen
88 mm
24
Blut/Urin, Mikroliter, Rundboden
11 mm
Träger Nr. 4880