Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 5092
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich-Rotoren sind für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer optimiert
Marke: Hettich™ 5125
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Adapter für Träger-Nr. 5092
- Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Rotoradapter | |
100 ml-Röhrchen | |
100 mm | |
1 |
Rundboden | |
44 mm | |
Träger Nr. 5092 | |
1 |