missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 5092

Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich-Rotoren sind für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer optimiert

Marke:  Hettich™ 5124

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10751004

  • 128.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Adapter für Träger-Nr. 5092
  • Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation

Spezifikation

Rotoradapter
2 ml Röhrchen
100 mm
1
Rundboden
34 mm
Träger Nr. 5092
1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote