Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 5092
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich-Rotoren sind für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer optimiert
Marke: Hettich™ 5134
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Adapter für Träger-Nr. 5092
- Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Rotoradapter | |
3 x 5 ml | |
90 mm | |
3 |
Konisch mit Stehrand | |
25 mm | |
Träger Nr. 5092 |