Learn More
Adavosertib, MedChemExpress
Beschreibung
Adavosertib (AZD-1775
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Adavosertib |
| CAS | 955365-80-7 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C27H32N8O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | AZD1775 MK-1775 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 125 mg/mL (249.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(N(C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)C)=NC=C21)C5=NC(C(O)(C)C)=CC=C5)CC=C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 500.6 |
| Mehr anzeigen |