Learn More
ADCY8 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | ADCY8 |
---|---|
Konzentration | 0.3 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896505
|
Proteintech
55065-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886505
|
Proteintech
55065-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The antibody is specific to ADCY8.
Adenylate cyclase is a membrane bound enzyme that catalyses the formation of cyclic AMP from ATP. The enzymatic activity is under the control of several hormones, and different polypeptides participate in the transduction of the signal from the receptor to the catalytic moiety. Stimulatory or inhibitory receptors (Rs and Ri) interact with G proteins (Gs and Gi) that exhibit GTPase activity and they modulate the activity of the catalytic subunit of the adenylyl cyclase.Spezifikation
ADCY8 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P40145, P97490 | |
114, 11514 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
ADCY8 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AC8, ADCY3, ADCY8, adenylate cyclase 8 (brain), Adenylate cyclase type 8, Adenylate cyclase type VIII, Adenylyl cyclase 8, ATP pyrophosphate lyase 8, HBAC1 | |
ADCY8 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |