Learn More
Memmert™ Zusätzliches Gitter aus verstärktem Edelstahl (Option für verstärkte Kammer), für S110
Marke: Memmert™ S110E29767
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Verstärktes Gitter aus Edelstahl
- Max. Beladung 60 kg
- Ab Größe 450 mit Führungsschienen und Befestigungsschrauben und nur in Verbindung mit Option K1
Spezifikation
Inkubatormodell 110/160/9030 | |
110 | |
Verstärktes Gitter | |
Edelstahl |