Learn More
Adefovir dipivoxil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444317
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16444317 50 mg -
16438196 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16444317 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0255
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Adefovir dipivoxil, an adenosine analogue, is an oral prodrug of the nucleoside reverse transcriptase inhibitor Adefovir. Adefovir dipivoxil inhibits both the wild type and HBV Lamivudine-resistant strains. Adefovir dipivoxil shows anti-orthopoxvirus activity.
Adefovir dipivoxil, an adenosine analogue, is an oral prodrug of the nucleoside reverse transcriptase inhibitor Adefovir. Adefovir dipivoxil inhibits both the wild type and HBV Lamivudine-resistant strains. Adefovir dipivoxil shows anti-orthopoxvirus activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adefovir dipivoxil
CAS 142340-99-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H32N5O8P
Menge 50 mg
Synonym GS 0840
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (199.41 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2N=CN(CCOCP(OCOC(C(C)(C)C)=O)(OCOC(C(C)(C)C)=O)=O)C2=NC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 501.47
Formelmasse 501.47
Reinheit (%) 99.99%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus