Learn More
Adenine, Serva Electrophoresis™
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 73-24-5 |
| Summenformel | C5H5N5 |
| MDL-Nummer | MFCD00041790 |
| Menge | 0.1 kg |
| Synonym | adenine, 6-aminopurine, 1h-purin-6-amine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine |
| InChI-Schlüssel | GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NC1=C2NC=NC2=NC=N1 |
| IUPAC-Name | 7H-Purin-6-Amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 135.13 |
| PubChem CID | 190 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Adenine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P330-Mund ausspülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.