Learn More
Adenine, MedChemExpress
Beschreibung
Adenine (6-Aminopurine), a purine, is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Adenine |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 73-24-5 |
| Farbe | White |
| Menge | 1 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C5H5N5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 6-Aminopurine Vitamin B4 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 20 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic) ∣1M HCl : 20 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (14.80 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mehr anzeigen |