Learn More
Adenosine monophosphate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472019
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16472019 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16472019 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0181
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Adenosine monophosphate is a key cellular metabolite regulating energy homeostasis and signal transduction.
Adenosine monophosphate is a key cellular metabolite regulating energy homeostasis and signal transduction.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine monophosphate
CAS 61-19-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H14N5O7P
Menge 1 g
Synonym AMP
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (48.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.67 mg/mL (4.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(O)(OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 347.22
Formelmasse 347.22
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism