Learn More
MedChemExpress ADH-1
Artikelnummer. 16448427
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Artikelnummer. Menge
16448427 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16448427
Marke: MedChemExpress HY13541
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ADH-1, an N-cadherin antagonist, inhibits N-cadherin mediated cell adhesion.
Spezifikation
Reinheit 98.06%
CAS 229971-81-7
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Molekulargewicht 570.69 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 250 mg/mL (438.07 mM∣Need ultrasonic)