Learn More
ADI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | ADI1 |
---|---|
Konzentration | 0.23 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16894174
|
Proteintech
15133-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16884174
|
Proteintech
15133-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes an enzyme that belongs to the acireductone dioxygenase family of metal-binding enzymes, which are involved in methionine salvage. This enzyme may regulate mRNA processing in the nucleus, and may carry out different functions depending on its localization. A pseudogene that is located on chromosome 20 has been defined for this gene.Spezifikation
ADI1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q562C9, Q99JT9, Q9BV57 | |
104923, 298934, 55256 | |
ADI1 Fusion Protein Ag7274 | |
Primary | |
-20°C | |
ADI1 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Acireductone dioxygenase, acireductone dioxygenase 1, ADI1, APL1, ARD, HMFT1638, MTCBP 1, MTCBP1, SIP L, SIPL | |
ADI1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |