Learn More
Adipamide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31105154
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31105154 1 g
31105153 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31105154 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1127591g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adipamide
CAS 628-94-4
Summenformel C6H12N2O2
MDL-Nummer MFCD00008045
Menge 1 g
SMILES O=C(N)CCCCC(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
Reinheit (%) 98%