Learn More
Adipinsäure, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
25 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Adipinsäure |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP |
Strukturformel | HOOC(CH2)4COOH |
Beilstein | 1209788 |
Löslichkeitsinformationen | Frei löslich in Methanol, Siedewasser, Cyclohexan, Aceton, Wasser, Ethanol. Unlöslich in Benzol, Petrolether. |
Formelmasse | 146.14 mol |
Reinheit (%) | 99.6 bis 101 % (Berechn. für Trockensubstanz) |
Menge | 100 g |
Flammpunkt | 196 °C (384.8 °F) |
Zündpunkt | 788 °F |