missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Adiponectin/Acrp30 Protein, Human (277a.a)
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lyophilized recombinant Human Adiponectin (rHuAdiponectin) is stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 2 weeks or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. |
| Menge | 10 μg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Molekulargewicht | Approximately 24.7 kDa |
| Synonym | rHuAdiponectin∣ Acrp-30∣ GBP-28∣ Apm-1∣ Acrp 30∣ Acrp30 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?