Learn More
PeproTech Adiponectin Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00 € - 3435.00 €
Spezifikation
Antigen Adiponectin
Konzentration 0.1-1.0 mg/mL
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17894863
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PeproTech
500-P239BT-25UG
25 μg
227.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17895153
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PeproTech
500-P239BT-50UG
50 μg
284.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17815673
Unterlagen ansehen
Invitrogen
500-P239BT-1MG
2 x 500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30054755
Unterlagen ansehen
PeproTech
500-P239BT-500UG
500 μg
1884.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
AA Sequence of recombinant protein: RGHHHHHHHH ETTTQGPGVL LPLPKGACTG WMAGIPGHPG HNGAPGRDGR DGTPGEKGEK GDPGLIGPKG DIGETGVPGA EGPRGFPGIQ GRKGEPGEGA YVYRSAFSVG LETYVTIPNM PIRFTKIFYN QQNHYDGSTG KFHCNIPGLY YFAYHITVYM KDVKVSLFKK DKAMLFTYDQ YQENNVDQAS GSVLLHLEVG DQVWLQVYGE GERNGLYADN DNDSTFTGFL LYHDTN. Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human Adiponectin. Anti-Human Adiponectin-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated. Sandwich ELISA: To detect Human Adiponectin by sandwich ELISA (using 100 μL/well) a concentration of 0.25-1.0 μg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Human Adiponectin (500-P239) as a capture antibody, allows the detection of at least 2000-4000 pg/mL of Recombinant Human Adiponectin. Western Blot: To detect Human Adiponectin by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 μg/mL. When used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human Adiponectin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. 500-P239BT-1MG will be provided as 2 x 500 μg
Adiponectin is a protein hormone secreted exclusively by adipocytes that regulates the metabolism of lipids and glucose. Adiponectin has been shown to play a role in various physiological processes including homeostasis and obesity. Decreased levels of adiponectin are associated with obese individuals as well as insulin resistance and hyperinsulinemia (type 2 diabetes). In mice adiponectin has been shown to improve insulin signaling, thus ameliorating insulin resistance. Through activation of AMP kinase and PPAR-alpha, adiponectin can increase fatty acid transport, oxidation, and dissipation in skeletal muscle, leading to a reduction of intramyocellular lipid levels and thus improved insulin signaling.
Spezifikation
Spezifikation
Adiponectin
ELISA, Western Blot
Biotin
Rabbit
Human
Q15848
9370
Hi-5 Insect cells-derived Recombinant Human Adiponectin.
Antigen affinity chromatography
ADIPOQ
0.1-1.0 mg/mL
Polyclonal
Lyophilized
RUO
PBS with no preservative
30 kDa adipocyte complement-related protein; 30kDa; Acdc; Acrp30; Ad; adipo; adipocyte complement related protein; adipocyte complement related protein of 30 kDa; adipocyte complement-related 30 kDa protein; adipocyte complement-related protein of 30 kDa; adipocyte, C1Q and collagen domain containing; adipocyte, C1q and collagen domain-containing protein; Adipocyte-specific protein AdipoQ; adiponectin; adiponectin, C1Q and collagen domain containing; Adipoq; Adipose most abundant gene transcript 1 protein; adipose specific collagen-like factor; ADIPQTL1; ADPIOQ; ADPN; Apm1; APM-1; APN; GBP28; Gelatin-binding protein; gelatin-binding protein 28
ADIPOQ
Primary
-20°C