Learn More
ADPGK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15639-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884894
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ADPGK.
Spezifikation
Spezifikation
ADPGK
Polyclonal
Unconjugated
ADPGK
2610017G09Rik, ADP dependent glucokinase, ADP GK, ADPGK, RbBP 35
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
315722, 72141, 83440
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8VDL4, Q9BRR6
Adpgk
ADPGK Fusion Protein Ag8105
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat