Learn More
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human
Artikelnummer. 16402849
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16402849 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16402849 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1211
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human is a melanocortin receptor agonist.
Specifications
Reinheit 98.07%
CAS 12279-41-3
Inhalt und Lagerung Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekulargewicht 4541.14 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 1 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : ≥ 50 mg/mL (11.01 mM)
Synonym 1-39-Corticotropin (human)