Learn More
Mecmesin™ Erweiterter Kraftmesser
Description
Angesichts der ständig steigenden Anforderungen an verbesserte Qualität, Haltbarkeit und Anwenderfreundlichkeit aller Produkte besteht ein wachsender Bedarf an mehr physikalischen Tests während der Fertigungsprozesse.Das Advanced Force Gauge (AFG) ist ein leistungsstarkes Instrument mit vielen innovativen Funktionen, die für eine Vielzahl von Spannungs- und Kompressionstests geeignet sind.
Das AFG bietet erweiterte Testfunktionen und Datenanalysefunktionen:
- Modus Max. und 1. Spitze – Identifizieren von kritischen Belastungspunkte im Test
- Schnelle Datenerfassungsgeschwindigkeit – Erfassen präziser Bremskraft-Messwerte
- Akustischer und visueller Bestanden/Fehlgeschlagen-Alarm – Sofortige Alarmierung des Anwenders während dem Testlauf
- Überlastungswarnung mit Trendbalken – Minimierung von Unfallschäden an der Wägezelle
- Integrierter Speicher für bis zu 500 Messwerte – Jetzt schnell testen und Ergebnisse später herunterladen
- Datenübertragung über RS232, Digimatic oder analog – Ausgabe von Daten an PC oder Drucker zur weiteren Analyse
- Anschlussmöglichkeit für externe Wägezellen und Drehmomentsensoren – wird zu einer vielseitigen Anzeige für viele verschiedene Anwendungen
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 250 N |
| Höhe (metrisch) | 201 mm |
| Breite (metrisch) | 70 mm |
| Gewicht (metrisch) | 650 g |