Learn More
Advanced Instruments Advanced Instruments Osmometer-Kalibrierstandards
Artikelnummer. 15108616
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Konzentration:
3000 mOsm/kg
850 mOsm/kg
 50 mOsm/kg
Zur Verwendung mit (Geräte):
2020-, 3300- und 3320-Osmometer
3D3-, 3250- und 3900-Osmometer
Menge:
10 x 2 ml
10 x 5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konzentration Zur Verwendung mit (Geräte) Menge
15108616 3000 mOsm/kg 3D3-, 3250- und 3900-Osmometer 10 x 5 ml
13223979 850 mOsm/kg 2020-, 3300- und 3320-Osmometer 10 x 2 ml
10868950 850 mOsm/kg 2020-, 3300- und 3320-Osmometer 10 x 2 ml
13233969  50 mOsm/kg 2020-, 3300- und 3320-Osmometer 10 x 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15108616 Lieferant Advanced Instruments Lieferanten-Nr. 3LA301
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Calibration standards for use with Advanced osmometers
  • Range: 3000 mOsm/kg
Spezifikation
Farbe Clear
Inhalt und Lagerung Room Temperature
Konzentration 3000 mOsm/kg
Zur Verwendung mit (Geräte) 3D3-, 3250- und 3900-Osmometer
Typ Osmometer Calibration Standard
Enthält Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1%
Anwendungsbereich Osmometer instrument calibration and quality control
Menge 10 x 5 ml
Form Liquid