Learn More
Advanced Instruments Advanced Instruments Osmometer-Kalibrierstandards
Calibration standards for use with Advanced osmometers
Marke:  Advanced Instruments 3LA051
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14000kg
Artikelnummer. 12822733
  • 135.82 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Calibration standards for use with Advanced osmometers
  • Range from 50 to 3000 mOsm/kg
Spezifikation
Spezifikation
Clear
Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1%
10 x 5 mL
Room Temperature
Osmometer instrument calibration and quality control