Learn More
AEBSF hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465996
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16465996 100 mg 100 Milligramm
16431056 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16465996 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12821
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress AEBSF hydrochloride is an irreversible inhibitor of serine proteases, such as chymotrypsin, kallikrein, plasmin, thrombin, and trypsin.
AEBSF hydrochloride is an irreversible inhibitor of serine proteases, such as chymotrypsin, kallikrein, plasmin, thrombin, and trypsin.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AEBSF hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 30827-99-7
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H11ClFNO2S
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (521.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (417.21 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(CCN)C=C1)(F)=O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 239.69
Formelmasse 239.69
Reinheit (%) 95.78%
Güte Research