Learn More
Axygen™ Aerosolfilterspitzen, steril, weite Öffnung
Verhindern Sie mit durch einen Roboter zusammengesetzten Barrierespitzen Kreuzkontamination. Axygen™ sterile Aerosol-Filterspitzen sind elektronenstrahlbehandelt, um die Zersetzung des Produkts zu verhindern, erfüllen USP 3127 (Schwermetallkontamination) und sind frei von auslaugbaren Zusätzen.
135.00 € - 526.83 €
Spezifikation
Gefiltert | mit Filter |
---|---|
Sterilität | steril |
Farbe | Durchsichtig |
Zertifizierung/Konformität | USP 3127 |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase und Pyrogen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12613716
|
Axygen™
TF-1005-WB-R-S |
100 bis 1000 μl | Gestell |
175.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11364275
|
Axygen™
TF-205-WB-R-S |
1 bis 200 μl | Gestell |
135.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12766739
|
Axygen™
TF-205-WB-R-S |
1 bis 200 μl | Gestell |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10383260
|
Axygen™
TF-1005-WB-R-S |
100 bis 1000 μl | Gestell |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Technologisch fortschrittliche Filterpipettenspitzen mit Barriere- Ideal für DNA-Amplifikation und mikrobiologische Anwendungen, bei denen Spurenkontamination die Ergebnisse verfälschen kann
- Der Filter ermöglicht freien Luftdurchlass und verhindert Kreuzkontaminationen, indem er den Durchfluss von Aerosolen oder Flüssigkeiten blockiert
- Die nichtpyrogenen Filter aus klarem Polyethylen sind frei von DNA-Inhibitoren und auswaschbaren Zusätzen
- Jeder Filter wird robotergesteuert in die Spitze eingeführt, um die Kontamination durch Nuklease zu vermeiden
- Verpackt in unten versiegelten Deckelgestellen zur Vermeidung von Kontaminationen
- Große Auswahl an verschiedenen Spitzenausführungen in verschiedenen Verpackungsgrößen:
- Die Maxymum Recovery™ Technik gewährleistet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
- Spitzen mit weiter Öffnung sind ideal für das Pipettieren von viskosen Materialien, genomischer DNA oder empfindlichen Zellkulturen
- Andere Optionen umfassen: Universelle Passform, Matrix- und Eppendorf-Typ
Spezifikation
mit Filter | |
Durchsichtig | |
Frei von DNase, RNase und Pyrogen | |
Genomisch/mit weiter Öffnung |
steril | |
USP 3127 | |
Gestell | |
Polypropylen |