Learn More
AF64394, MedChemExpress
Beschreibung
AF64394 is a GPR3 inverse agonist, with a pIC50 of 7.3.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | AF64394 |
| CAS | 1637300-25-4 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H20ClN5O |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 125 mg/mL (317.36 mM) |
| SMILES | ClC1=CC(OC(C)C)=C(CNC2=CC(C3=CC=CC=C3)=NC4=NC=NN42)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 393.87 |
| Formelmasse | 393.87 |
| Mehr anzeigen |